Läs mer
Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate, EMSURE™, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate |
| Fysisk form | Crystals |
| Kvantitet | 25 kg |
| Procent renhet | 99.0 to 102.0% |
| Kvalitet | ACS |
| Förpackning | Fiber Carton |
| Densitet | 2.04 g/3 (20 °C) |