Läs mer
Natriumdivätefosfatmonohydrat, ExpertQ, Scharlab
Produktkod. 11388494
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388494 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11388494 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO03311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2255.00 SEK
    966.09 SEK / 1kg
    Save 1288.91 SEK
    57% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
CAS 10049-21-5
Kvantitet 1 kg
Molekylformel H5NaO5P
MDL-nummer MFCD00149208
InChI-nyckel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC-namn natriumfosforsyrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 139.00
Kvalitet ExpertQ