Läs mer
Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, Puratronic™ 99,998 % (metallbas)
Produktkod. 11357027
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357027 100 g 100g
11347027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010870.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10049-21-5 ∣ H5NaO5P ∣ 139,00 g/mol
Natriumdivätefosfatmonohydrat används som livsmedelstillsats. Det används som mordant vid färgning. Det används också vid tillverkning av emaljer, kemikalier, läkemedel, keramik, rengöringsmedel och pannmedel. Dessutom används det som brandskyddande medel, förtjockningsmedel, emulgeringsmedel samt som reagens och buffert inom analytisk kemi.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-21-5
Molekylformel H5NaO5P
Molekylvikt (g/mol) 139.00
MDL-nummer MFCD00149208
InChI-nyckel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;hydrat
LEDER O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Smältpunkt 100 °C till H2O
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall 99,998 % (metallbas)
Löslighetsinformation Löslig i vatten; olösliga i etanol, eter och kloroform.
Formel vikt 137,99 (119,98 vattenlös)
Procent renhet 100%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.