Learn More
Natriumdivätefosfatmonohydrat, Puratronic™ , 99,998 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-4782142
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Product Code. 11347027
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 010870.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139.00 g/mol
Natriumdivätefosfatmonohydrat används som livsmedelstillsats. Den finner användning som betningsmedel vid färgning. Det används också vid tillverkning av emaljer, kemikalier, läkemedel, keramik, rengöringsmedel och pannblandningar. Dessutom används det som brandskyddsmedel, förtjockningsmedel, emulgeringsmedel och som reagens och buffert inom analytisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10049-21-5
Molekylformel H5NaO5P
Molekylvikt (g/mol) 139.00
MDL-nummer MFCD00149208
InChI-nyckel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC-namn natrium;divätefosfat;hydrat
LEDER O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Smältpunkt 100°C to H2O
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.998% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water; insoluble in ethanol,ether and chloroform.
Formel vikt 137.99 (119.98 Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder
Densitet 2.04g/cm3 at 20°C
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.