Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium diphenylamine-4-sulfonate |
| Färg | Beige to White |
| Kvantitet | 10 g |
| Linjär formel | C12H10NNaO3S |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 271.27g/mol |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Utseende | Powder |