Läs mer
Sodium diphenylamine-4-sulfonate, ACS
Produktkod. 11348858
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348858 2 g 2g
11338858 10 g 10g
11358858 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041714.04
Request Bulk or Custom Format
Redox indikator
Redox indikatorNatriumdifenylamin-4-sulfonat används som en pH-oberoende redoxindikator som används vid bestämning av redoxpotential. Det används vid framställning av poly-(aninil-co-N-(4-sulfofenyl)anilin) genom polymerisation med anilin. Den fungerar som en ligand och bildar komplex med metallhalider som lantan(III)klorid. Det är också involverat i syntesen av guld nanokristaller genom reaktion med klorourinsyra i närvaro av polyetylenglykol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6152-67-6
Molekylformel C12H11NNaO3S
Molekylvikt (g/mol) 272.27
MDL-nummer MFCD00036468
InChI-nyckel VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 517002
IUPAC-namn natrium;4-anilinobensensulfonat
LEDER [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium diphenylamine-4-sulfonate
Kvantitet 2 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 271.27
Kvalitet ACS
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium diphenylamine-4-sulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium diphenylamine-4-sulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.