Läs mer
Sodium Diphenylamine-4-Sulfonate, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10755341 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10755341 5 g Glass Jar 5g
1 options
Produktkod. 10755341 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/3780/44
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 200°C
CAS 6152-67-6
Färg Yellow
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 5 g
Molekylformel C12H11NNaO3S
MDL-nummer MFCD00036468
Synonym sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
InChI-nyckel VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-namn sodium;4-anilinobenzenesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 272.27
PubChem CID 517002
Formel vikt 271.26g/mol
Förpackning Glass Jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.