Läs mer
Sodium Disulfite, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Disulfite |
| Smältpunkt | 150°C (decomposition) |
| Kvantitet | 5 kg |
| MDL-nummer | MFCD00167602 |
| Synonym | Sodium disulfite, Sodium metabisulfite, Sodium pyrosulfite, Disulfite, Pyrosulfite, Sodium disulfite |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.11 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.36 g/cm3 at 20°C |