Läs mer
Sodium Ditionite, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10274490 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10274490 500 g 500g
10539580 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10274490 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/3800/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumditionit, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7775-14-6
Molekylformel Na2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 174.096
MDL-nummer 11640
InChI-nyckel JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
LEDER [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Smältpunkt 300°C
Färg Vitt
pH 8 to 9.5
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 174.1g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydrosulfite
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Självupphettande ämne Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Precautionary Statement
  • P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.