Läs mer
Sodium Ditionite, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10539580 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
Produktkod. 10539580
Brand: Fisher Chemical S/3800/63
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumditionit, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7775-14-6
Molekylformel Na2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 174.096
MDL-nummer 11640
InChI-nyckel JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
LEDER [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 300°C
Färg Vitt
pH 8 to 9.5
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 3 kg
Formel vikt 174.1g/mol
Förpackning Pulverburk av plast