missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium DL-Lactate-2,3,3,3-d4 (60% w/w in H2O), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium DL-Lactate-2,3,3,3-d4 |
| CAS | 344299-52-1 |
| Lösningsmedel eller matris | H2O |
| Molekylformel | C3 D4 H O3 . Na |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Propanoic-2,3,3,3-d4 acid, 2-hydroxy-, monosodium salt (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4 H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2 D; |
| LEDER | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2,3,3,3-tetradeuterio-2-hydroxypropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.08 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?