missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium DL-Lactate-2,3,3,3-d4 (60% w/w in H2O), TRC

Produktkod. 30419967
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419967 10 mg
30421071 1 mg
30416899 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30419967 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS64400410MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 344299-52-1
Molekylformel C3 D4 H O3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 116.08
Synonym Propanoic-2,3,3,3-d4 acid, 2-hydroxy-, monosodium salt (9CI)
IUPAC-namn sodium;2,3,3,3-tetradeuterio-2-hydroxypropanoate
LEDER [Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium DL-Lactate-2,3,3,3-d4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D;
Formel vikt 116.0387
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 60%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.