Läs mer
Sodium DL-Lactate-3,3,3-d3 (60% w/w in H2O), CDN
Produktkod. 30320514
Change view
Kvantitet:
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30320514 0.1 g 0.1g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320514 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND65560.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium DL-Lactate-d3
CAS 1219802-24-0
Lösningsmedel eller matris H2O
Molekylformel C3 2H3 H2 O3 . Na
Kvantitet 0.1 g
InChI formel InChI=1 S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4 H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3;
LEDER [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C(O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;3,3,3-trideuterio-2-hydroxypropanoate
Molekylvikt (g/mol) 115.08
Formel vikt 115.0325 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 60 %