Läs mer
Natrium DL-laktat, 60 % w/w aq. soln.
Produktkod. 11334278
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334278 1 L 1 L
11324278 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041529.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2559.42 SEK
    2297.65 SEK / 1 L
    Save 261.77 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Användbar kiral synthon; Byggsten för depsippeptider | CAS: 72-17-3 | C3H5NaO3 | 112,06 g/mol
Användbar kiral synton; byggsten för depsipeptider. Natrium DL-laktat, 60 % w/w aq. Soln används som livsmedelstillsats, mjukgörare för kasein, konserveringsmedel, surhetsreglerande medel, bulkmedel och i schampo och flytande tvål. Det används också för behandling av arytmier och sympatomimetika. Det är användbart kiralt synton och byggsten för depsipeptider. Det används som korrosionsinhibitor i alkoholfrostskyddsblandningar, aromämnen, emulgeringsmedel, korrosionsinhibitorer och pH-kontrollmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-17-3
Molekylformel C3H5NaO3
Molekylvikt (g/mol) 112.06
MDL-nummer MFCD00065400
InChI-nyckel NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium lactate, lactic acid sodium salt, monosodium lactate, sodium dl-lactate, lacolin, per-glycerin, lactic acid, monosodium salt, sodium alpha-hydroxypropionate, monosodium 2-hydroxypropanoate, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt
PubChem CID 23666456
ChEBI CHEBI:75228
IUPAC-namn natrium;2-hydroxipropanoat
LEDER CC(C(=O)[O-])O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium DL-lactate
Färg Färglös
Densitet 1.326 g/mL
Odör Luktfritt
Linjär formel C3H5NaO3
Kvantitet 1 L
Beilstein 4332999
Merck Index 14,8635
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och alkohol.
Formel vikt 112.06
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 60% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.