Läs mer
Natrium DL-laktat (60 % vikt/vikt in H2O), TRC
Produktkod. 30138343
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138343 10 g
30132824 5 g
17927724 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138343 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS64400310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-17-3
Molekylformel C3 H5 O3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 112.06
Synonym Sodium lactate, sodium 2-hydroxypropanoate, LAC
IUPAC-namn natrium; 2-hydroxypropanoat
LEDER [Na+].CC(O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lactate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formel vikt 112.0136
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Lactate 60 %