Läs mer
Sodium DL-Lactate-d3 (60% w/w in H2O), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium DL-Lactate-d3 |
| CAS | 1219802-24-0 |
| Molekylformel | C3 2H3 H2 O3 . Na |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Lactic acid-d3 sodium salt, Sodium lactate-d3, Sodium 2-hydroxypropanoate-3,3,3-d3, 2-Hydroxypropionic-3,3,3-d3 acid sodium salt, Sodium lactate-3,3,3-d3, Sodium DL-lactate-d3, Sodium lactate-3,3,3-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3; |
| LEDER | [Na+].[2H]C([2H])([2H])C(O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;3,3,3-trideuterio-2-hydroxypropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.08 |
| Formel vikt | 115.0325 |
| Visa mer |