Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium DL-Malate |
| CAS | 676-46-0 |
| Molekylformel | C4H4Na2O5 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | disodium malate, sodium malate, disodium dl-malate, dl-malic acid disodium salt, disodium 2-hydroxybutanedioate, natriummalat german, sodium dl-malate, butanedioic acid, hydroxy-, disodium salt, malic acid, disodium salt, sodium dl-maleate |
| InChI-nyckel | WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | C(C(C(=O)[O-])O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | dinatrium;2-hydroxibutandioat |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.051 |
| PubChem CID | 8736 |
| Visa mer |