Läs mer
Natrium DL-malat, MP Biomedicals
Produktkod. 11402756 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402756 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11402756 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521805010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium DL-Malate
CAS 676-46-0
Molekylformel C4H4Na2O5
Kvantitet 10 g
Synonym disodium malate, sodium malate, disodium dl-malate, dl-malic acid disodium salt, disodium 2-hydroxybutanedioate, natriummalat german, sodium dl-malate, butanedioic acid, hydroxy-, disodium salt, malic acid, disodium salt, sodium dl-maleate
InChI-nyckel WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
LEDER C(C(C(=O)[O-])O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn dinatrium;2-hydroxibutandioat
Molekylvikt (g/mol) 178.051
PubChem CID 8736
Formel vikt 178.05