Läs mer
Natriumdodekatungstofosfathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11404643
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404643 25 g 25g
11414643 100 g 100g
11424643 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404643 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11575.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51312-42-6 | Na3O40PW12 | 2946.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51312-42-6
Molekylformel Na3O40PW12
Molekylvikt (g/mol) 2946.12
MDL-nummer MFCD00036311
IUPAC-namn Natriumdodekamolybdofosfathydrat
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Smältpunkt 350°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 2946.12 (Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.