Läs mer
Natriumdodecylsulfat,≥ 99,5% alkylsulfat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496911 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11496911
Brand: MP Biomedicals 0219895780
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 151-21-3
Molekylformel C12H25NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium lauryl sulfate, Sulfuric acid
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dodecyl sulfate, alkyl sulfate
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Analysprocentintervall >99.5%
IUPAC-namn natrium;dodecylsulfat
Formel vikt 288.38
Procent renhet ≥99.5% (alkyl sulfate)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium Dodecyl Sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium dodecyl sulphate