Läs mer
Natriumdodecylsulfat, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446571 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446571 100 g 100g
17811391 25 g -
11466571 500 g 500g
11476571 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11446571 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219483180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    1472.23 SEK / 100g
    Save 77.77 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 151-21-3
Molekylformel C12H25NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium lauryl sulfate, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC-namn sodium dodecyl sulfate
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dodecyl sulfate
Färg Vitt
Fysisk form Granulerat pulver
Kvantitet 100 g
Formel vikt 288.38
Procent renhet 99.5%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium Dodecyl Sulfate, molecular biology reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulfate