Läs mer
Natriumdodecylsulfat, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4405753 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 17811391
Brand: MP Biomedicals 0219483125
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 151-21-3
Molekylformel C12H25NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium lauryl sulfate, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC-namn sodium dodecyl sulfate
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium dodecyl sulfate
Färg Vitt
Fysisk form Granulerat pulver
Kvantitet 25 g
Formel vikt 288.38
Procent renhet 99.5%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium Dodecyl Sulphate, Molecular Biology Reagent
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium Dodecyl Sulphate