Läs mer
Natriumdodecylsulfat, PlusOne™ , Cytiva
Produktkod. 10195934 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 10195934
Brand: Life Science products Cytiva 17131301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Dodecyl Sulfate
CAS 151-21-3, 7732-18-5
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥98.5% (sodium dodecyl sulfate C12 compounds)
Molekylformel C12H25NaO4S
MDL-nummer MFCD00036175
Synonym sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn sodium dodecyl sulfate
Molekylvikt (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formel vikt 288.38
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PlusOne SDS, 100 g
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .