Läs mer
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), ≥95%
Produktkod. p-7082762 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Kartong kartong
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 15865168
Brand: Thermo Scientific J18220.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-21-3
Molekylformel C12H25NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Fysisk form Crystalline Powder
Smältpunkt ∼206°C
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastic bottle
Linjär formel CH3(CH2)11OSO3Na
UN-nummer UN2926
Beilstein 3599286
IUPAC-namn sodium dodecyl sulfate
Formel vikt 288.38
Procent renhet ≥95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.