Läs mer
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), mikropellets, Fisher BioReagents
Produktkod. 15450685
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15450685 500 g Poly flaska 500g
15440685 100 g Poly flaska 100g
15480685 5 kg Poly Pail 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450685 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP8200500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 SEK
    929.18 SEK / 500g
    Save 185.82 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Natriumdodecylsulfat är det vanligaste rengöringsmedlet vid proteinrening och elektrofores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-21-3
Molekylformel C12H25NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Abs. ≤0,10 (0,1 % lösning) vid 260 nm
Kemiskt namn eller material Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Micropellets
Färg Vitt
Fysisk form Fast
Smältpunkt 204 °C
pH 8,5 till 10
Kvantitet 500 g
Identifiering Godkänt test
Förpackning Poly flaska
Analysprocentintervall >99%
IUPAC-namn natrium;dodecylsulfat
Procent renhet ≥98,0 % (C12-alkohol)
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.