Läs mer
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), mikropellets, Fisher BioReagents
Produktkod. p-4876710
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5kg
Produktkod. 15440685
Brand: Fisher BioReagents BP8200100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumdodecylsulfat är det vanligaste rengöringsmedlet vid proteinrening och elektrofores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-21-3
Molekylformel C12H25NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Abs. ≤0.10 (0.1% Solution) at 260nm
Kemiskt namn eller material Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Micropellets
Färg Vitt
Fysisk form Fast
Smältpunkt 204°C
pH 8.5 to 10
Kvantitet 100 g
Identifiering Pass test
Förpackning Poly flaska
Analysprocentintervall >99%
IUPAC-namn natrium;dodecylsulfat
Procent renhet ≥98.0% (C12 alcohol)
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.