Läs mer
Natriumdodecylsulfat (SDS), vitt pulver, elektrofores, Fisher BioReagents™
Beskrivning
För proteinextraktionsprocedurer och SDS polyakrylamidgeler
- DNas och RNas-fritt tvättmedel för proteinextraktionsprocedurer och polyakrylamidgelelektrofores
- SDS är ett vanligt förekommande rengöringsmedel vid proteinrening och polyakrylamidgelelektrofores (PAGE)
- SDS denaturerar proteiner genom att störa proteinets icke-kovalenta bindningar
- Funktionstestad för användning vid elektrofores
- Endast avsedd för forskningsanvändning; inte för diagnostiska ändamål för människor eller djur
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | 0,1 max (0,1 % lösning) vid 280 nm, 0,4 max (0,1 % lösning) vid 230 nm |
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dodecyl Sulfate |
| Färg | Vitt |
| CAS | 151-21-3, 7647-14-5, 7757-82-6 |
| Fysisk form | Fast |
| Smältpunkt | 206 °C |
| pH | 8,5 till 10 |
| Kvantitet | 500 g |
| Identifiering | Godkännandetest |
| Förpackning | Poly flaska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dodecyl sulfate sodium salt
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H315-Irriterar huden.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate