Läs mer
Natriumdodecylsulfat (SDS), vitt pulver, elektrofores, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10593355
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10593355 5 kg Poly Pail 5kg
10593335 100 g Glasflaska -
10356463 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10593355 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1665
 Begränsad artikel
I lager
För proteinextraktionsprocedurer och SDS-polyakrylamidgeler | CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288,38 g/mol
För proteinextraktionsprocedurer och SDS polyakrylamidgeler
  • DNas och RNas-fritt tvättmedel för proteinextraktionsprocedurer och polyakrylamidgelelektrofores
  • SDS är ett vanligt förekommande rengöringsmedel vid proteinrening och polyakrylamidgelelektrofores (PAGE)
  • SDS denaturerar proteiner genom att störa proteinets icke-kovalenta bindningar
  • Funktionstestad för användning vid elektrofores
  • Endast avsedd för forskningsanvändning; inte för diagnostiska ändamål för människor eller djur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C12H25NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium Lauryl Sulfate, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC-namn sodium dodecyl sulfate
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Abs. 0,1 max (0,1 % lösning) vid 280 nm, 0,4 max (0,1 % lösning) vid 230 nm
Kemiskt namn eller material Sodium Dodecyl Sulfate
Färg Vitt
CAS 151-21-3
Fysisk form Fast
Smältpunkt 206 °C
pH 8,5 till 10
Kvantitet 5 kg
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Poly Pail
Anteckningar om renhetsgrad DNase- och RNase-fria
Analysprocentintervall (som fettalkoholsulfat) > =99%
Anteckningar om analysprocent (som fettalkoholsulfat)≥ 99 %
Linjär formel CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Merck Index 15, 8768
Formel vikt 288.38
Procent renhet ≥99 % (≥98 % C12-OH)
Kvalitet Elektrofores
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.