Läs mer
Natriumdodecylsulfat, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
2 kg
Förpackning:
POLYSTORMOR
Poly Pail
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2kg
Varje
Beskrivning
- For Electrophoresis and Protein Solubilization
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dodecyl Sulfate |
| Kvantitet | 25 g |
| Flampunkt | 170.00°C |
| Förpackning | POLYSTORMOR |
| Densitet | 1L = 0.40kg |
| IUPAC-namn | sodium dodecyl sulfate |
| Formel vikt | 288.38 |
| Kvalitet | Ultrapure Bioreagent |