Beskrivning
- För elektrofores och proteinsolubilisering; För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dodecyl Sulfate |
| Kvantitet | 2 kg |
| Flampunkt | 170.00°C |
| Förpackning | Poly Pail |
| Densitet | 1L = 0.40kg |
| IUPAC-namn | sodium dodecyl sulfate |
| Formel vikt | 288.38 |
| Kvalitet | Ultrapure Bioreagens |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P362-Ta av nedstänkta kläder.