Läs mer
Natriumdodecylsulfat, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Produktkod. p-5383335 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
2 kg
Förpackning:
POLYSTORMOR
Poly Pail
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2kg
Varje
Produktkod. 15518244
Brand: Avantor J.T.Baker 409500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagenser med hög renhet testade för användning i bioteknologiska tillämpningar, såsom elektrofores och vätskekromatografi
    For Electrophoresis and Protein Solubilization
Kemiska identifierare
CAS 151-21-3
Molekylformel C12H25NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Dodecyl Sulfate
Kvantitet 25 g
Flampunkt 170.00°C
Förpackning POLYSTORMOR
Densitet 1L = 0.40kg
IUPAC-namn sodium dodecyl sulfate
Formel vikt 288.38
Kvalitet Ultrapure Bioreagent