Läs mer
Natriumdodecylsulfat (SDS), BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10451101 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10451101 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10451101 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 2811.1000
Laboratoriereagens
Specifikationer
Smältpunkt 204°C to 207°C
CAS 151-21-3
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall min. 95%
Molekylformel C12H25NaO4S
MDL-nummer MFCD00036175
Flampunkt >100°C
Synonym Lauryl sulphate sodium salt , Dodecyl sulphuric acid sodium salt , Sodium lauryl sulphate , Dodecyl sulphate sodium salt
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn sodium dodecyl sulfate
Molekylvikt (g/mol) 288.38
Förpackning Plastflaska för fasta ämnen
Densitet 1.1 g/cm³ (20°C)