Läs mer
Natriumdodecylsulfat, 10% lösning, Ultrapure
Produktkod. 15825428 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
Nalgene flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15825428 100 mL Nalgene flaska 100ml
15835428 500 mL Nalgene flaska 500ml
15845428 1 L Nalgene flaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15825428 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J77504.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.22 SEK
    657.65 SEK / 100ml
    Save 74.57 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288,38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-21-3
Molekylformel C12H25NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Dodecylsulfate
Fysisk form Lösning
Koncentration 10% Solution
Kvantitet 100 mL
Förpackning Nalgene flaska
IUPAC-namn sodium dodecyl sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.