missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium (E)-2-(2-((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)hydrazinyl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium (E)-2-(2-((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)hydrazinyl)acetate |
| CAS | 150870-92-1 |
| Molekylformel | C7H6N3NaO5 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O5.Na/c11-7(12)4-9-8-3-5-1-2-6(15-5)10(13)14;/h1-3,9H,4H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/b8-3+; |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)CN\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;2-[(2E)-2-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]hydrazinyl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.13 |
| Formel vikt | 235.0205 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?