Läs mer
Natriumedetat, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11464809 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464809 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11464809 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 3005900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00 SEK
    596.03 SEK / 1 L
    Save 60.97 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
CAS 64-02-8
Molekylformel C10H12N2Na4O8
Kvantitet 1 L
Synonym sodium edetate, edetate sodium, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt, sequestrene, edta tetrasodium, sodium edta, tetrasodium edetate, aquamollin, complexone, irgalon
InChI-nyckel UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Molekylvikt (g/mol) 380.17
PubChem CID 6144