Läs mer
Sodium Equilin-2,4,16,16-d4 Sulfate (Stabilized with TRIS, 50% w/w), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Equilin 3-sulfate-d4 sodium salt |
| CAS | 285979-81-9 |
| Molekylformel | C18 2H4 H15 O5 S . Na |
| Kvantitet | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3-5,10,14,16 H,2,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+,18+;/m1./s1/i3D,7D2,10 D; |
| LEDER | [Na+].[2 H]c1cc2[C@H]3 CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2 H])([2 H])C4=O)C3=CCc2c([2 H])c1OS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;[(9 S,13 S,14 S)-2,4,16,16-tetradeuterio-13-methyl-17-oxo-6,9,11,12,14,15-hexahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.42 |
| Formel vikt | 374.1102 g/mol |
| Procent renhet | 97 atom % D, min 95% Chemical Purity |