Läs mer
Natriumetensulfonat (25 % i), H2O TRC
Produktkod. 30416709
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416709 5 mL
30416313 10 mL
30410373 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30416709 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6993985ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3039-83-6
Molekylformel C2H3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 130.1
Synonym HS 1, HS 1 (Salt), N-SVS 25, Provichem 2202, SVS, SVS (Emulsifier), SVS 25, Sodium Ethenesulfonate, Sodium Ethylenesulfonate, Sodium Vinyl Sulphonate, Sodium Vinylsulfonate, Tamol VS, Vinalyst 3525, Vinylsulfonic Acid Sodium Salt
IUPAC-namn natrium; etenesulfonat
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Ethenesulfonate
Kvantitet 5 mL
InChI formel InChI=1S/C2H4O3S.Na/c1-2-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Formel vikt 129.9701
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 25%