Läs mer
Natriumetoxid, 21 % i etanol, AcroSeal™
Produktkod. 10568505 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10568505 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10568045 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10568505 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429301000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-52-6 , 64-17-5
Molekylformel C2H5NaO
Molekylvikt (g/mol) 68.04
MDL-nummer MFCD00012417
InChI-nyckel QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC-namn natrium;etanolat
LEDER CC[O-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 91,0 °C
Kemiskt namn eller material Sodium ethoxide
Namnnotering 21 % i etanol
Fysisk form Solution
Kvantitet 100 mL
Linjär formel C2H5ONa
Flampunkt 25 °C
Merck Index 15,8749
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandig (hydrolys)
Formel vikt 68.04
Procent renhet 21%
Kvalitet Ungraded
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Brytningsindex 1.385
Densitet 0.868, 0.8680g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium ethoxide, 21% in ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk