Läs mer
Natriumetoxid (>85 %), TRC
Produktkod. 30410119
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30410119 10 g
1 options
Produktkod. 30410119 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS62500010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Ethoxide
CAS 141-52-6
Molekylformel C2H5NaO
Kvantitet 10 g
Synonym Ethanol Sodium Salt, Ethyl Alcohol Sodium Salt, Caustic Alcohol, Ethoxysodium, Sodium Ethanolate, Sodium Ethoxylate, Sodium Ethylate
InChI formel InChI=1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
LEDER [Na+].CC[O-]
IUPAC-namn natrium; Etanolat
Molekylvikt (g/mol) 68.05
Formel vikt 68.0238