Läs mer
Natriumetoxid (>85 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Ethoxide |
| CAS | 141-52-6 |
| Molekylformel | C2H5NaO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Ethanol Sodium Salt, Ethyl Alcohol Sodium Salt, Caustic Alcohol, Ethoxysodium, Sodium Ethanolate, Sodium Ethoxylate, Sodium Ethylate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1 |
| LEDER | [Na+].CC[O-] |
| IUPAC-namn | natrium; Etanolat |
| Molekylvikt (g/mol) | 68.05 |
| Formel vikt | 68.0238 |