Läs mer
Natriumetoxid, 96 %
Produktkod. 11352426
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352426 500 g 500g
11342426 100 g 100g
11362426 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06230.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68,051 g/mol
Natriumetoxid används som en stark bas i organisk syntes. Det är aktivt involverat i Claisen-kondenseringen, Stobbe-reaktionen och Wolf-kishner-reduktionen. Det är ett viktigt utgångsmaterial för syntesen av etylester och dietylester av malonsyra. Vid Williamson-etersyntes reagerar den med etylbromid för att bilda dietyleter. Det används i stor utsträckning som bas för generering av karbanjoner som används för alkylerings- och kondensationsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumetoxid används som en stark bas i organisk syntes. Det är aktivt involverat i Claisen-kondenseringen, Stobbe-reaktionen och Wolf-kishner-reduktionen. Det är ett viktigt utgångsmaterial för syntesen av etylester och dietylester av malonsyra. Vid Williamson-etersyntes reagerar den med etylbromid för att bilda dietyleter. Det används i stor utsträckning som bas för generering av karbanjoner som används för alkylerings- och kondensationsreaktioner.
Löslighet Löslig i
etanol och metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Det genomgår hydrolys snabbt för att bilda natriumhydroxid i närvaro av fuktig luft. Inkompatibel med vatten, starka baser, syror, oxidationsmedel, alkalimetaller, starka oxidationsmedel, ammoniak, syraklorider, syraanhydrider, reduktionsmedel, peroxider, syror och klorerade lösningsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-52-6
Molekylformel C2H5NaO
Molekylvikt (g/mol) 68.051
MDL-nummer MFCD00012417
InChI-nyckel QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC-namn natrium;etanolat
LEDER CC[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium ethoxide
Smältpunkt >300 °C
pH 13
Flampunkt 30 °C (86 °F)
Odör Irriterande
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3206
Beilstein 3593646
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Merck Index 14,8613
Löslighetsinformation Löslig i etanol och metanol.
Formel vikt 68.05
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.