Läs mer
Natriumetoxid, ren, 21 % i etanol
Produktkod. 10699084 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10699084 1 kg Glasflaska 1kg
10570322 100 g Glasflaska 100g
10782813 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10699084 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213220010
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68,051 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-52-6 , 64-17-5
Molekylformel C2H5NaO
Molekylvikt (g/mol) 68.051
MDL-nummer MFCD00012417
InChI-nyckel QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC-namn natrium;etanolat
LEDER CC[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium ethoxide
Färg Gul till brun
Namnnotering 21% in Ethanol
Kokpunkt 91.0°C
Linjär formel C2H5ONa
Beilstein 01, 311
Fieser 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540
Densitet 0.8680g/mL, 0.868
Merck Index 15, 8749
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible (hydrolyse).
Formel vikt 68.04
Procent renhet 20.5 to 21.5% (NaOC2H5)
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.385
Viskositet 23 mPa.s (20°C)
Kvantitet 1 kg
Flampunkt 25°C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium ethoxide, 21% in ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk