Läs mer
Sodium Ethoxide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15866660
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15866660 250 g 250g
15841221 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15866660 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8208710250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-52-6
Specifikationer
Densitet 0.87 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00012417
Kvantitet 250 g
Synonym Sodium ethoxide, Sodium ethylate, Sodium ethanolate, Sodium ethoxide
Molekylvikt (g/mol) 68.05