Läs mer
Sodium Ethyl-d5 Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Ethyl-d5 Sulfate |
| CAS | 1329611-05-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C2D5NaO4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Sulfuric Acid Monoethyl-d5 Ester Sodium Salt, Ethyl-d5 Sodium Sulfate, Sodium Sulfovinate-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1/i1D3,2D2; |
| LEDER | CCOS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium;1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.14 |
| Visa mer |