missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate, Mikromol™

Produktkod. 17900376
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17900376 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17900376 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0498.05

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate
CAS 35285-68-8
Analyt- eller komponentnamn Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H9 O3 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester sodium deriv., 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester sodium salt, Ethyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, Ethyl p-hydroxybenzoate sodium salt, Sodium ethyl p-hydroxybenzoate, Sodium p-(carbethoxy)phenoxide
InChI formel InChI=1S/C9H10O3.Na/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6,10H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC-namn sodium;4-ethoxycarbonylphenolate
Molekylvikt (g/mol) 188.16
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 188.0449 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.