Läs mer
Natriumetylsulfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Ethyl Sulfate |
| CAS | 546-74-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C2H5NaO4S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Sulfuric Acid Monoethyl Ester Sodium Salt, Ethyl Sodium Sulfate, Sodium Sulfovinate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| LEDER | CCOS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| IUPAC-namn | natrium; Etylsulfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.11 |
| Visa mer |