Läs mer
Natriumferrocyaniddekahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15570614 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15570614 250 g 250g
15550614 1 kg 1kg
15560614 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15570614 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459292500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14434-22-1 | C6H20FeN6Na4O10 | 484.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14434-22-1
Molekylformel C6H20FeN6Na4O10
Molekylvikt (g/mol) 484.06
MDL-nummer MFCD00149274
InChI-nyckel JFSUDVTVQZUDOP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe++].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium ferrocyanide decahydrate
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 369g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 484.06
Förlust vid torkning 1% max. (free moisture)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.