Läs mer
Natriumfluorid, 97%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10711281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10711281 25 g Plastflaska 25g
10012460 500 g Plastflaska 500g
10701281 1 kg Plastflaska 1kg
10330644 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10711281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 191270250
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-49-4
Molekylformel FNa
Molekylvikt (g/mol) 41.99
MDL-nummer MFCD00003524
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
LEDER [F-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 1700.0°C
Kemiskt namn eller material Sodium fluoride
Smältpunkt 993.0°C
Namnnotering 97%
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller eller pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel NaF
Fieser 01,1073; 02,382
Merck Index 15, 8754
Löslighetsinformation Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC-namn natrium; fluorid
Formel vikt 41.98
Procent renhet 97%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.