Läs mer
Sodium Fluoride, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10528070 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10528070 250 g 250g
10284490 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10528070 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/3880/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Sodium Fluoride, 98+%, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-49-4
Molekylformel FNa
Molekylvikt (g/mol) 41.99
MDL-nummer MFCD00003524
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
LEDER [F-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 1700°C
Smältpunkt 993°C
Färg White
pH 7.4
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 250 g
IUPAC-namn sodium;fluoride
Formel vikt 41.98g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 1mmHg 1077
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium hydrosulfite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.