Läs mer
Natriumfluorid, 99,0+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Natriumfluorid, 99,0+%, certifierad AR för analys
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1700 °C |
| Smältpunkt | 993 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 7.4 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 250 g |
| IUPAC-namn | natrium; fluorid |
| Formel vikt | 41,98 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Ångtryck | 1mmHg 1077 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium fluoride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.