Läs mer
Natriumfluorid, 99,0+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073524 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
3kg
500g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10244540
Brand: Fisher Chemical S/3920/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Natriumfluorid, 99,0+%, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-49-4
Molekylformel FNa
Molekylvikt (g/mol) 41.99
MDL-nummer MFCD00003524
InChI-nyckel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
LEDER [F-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt 1700°C
Smältpunkt 993°C
Färg Vitt
pH 7.4
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 250 g
IUPAC-namn natrium; fluorid
Formel vikt 41.98g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1mmHg 1077